Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Stopfen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. 17313773 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
100/Packung
5.000/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung unitSize
17313773 1.000/Packung 1000 Stück
17393763 100/Packung 100 Stück
17303773 5.000/Packung 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17313773 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6A20BST
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo ScientificTM SureSTARTTM 20 mm-Stopfen der Stufe 2 mit Bördelfläschchen mit einer 20 mm-Öffnung und sicherem Verschluss für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Stopfen mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung und sicherem Verschluss, einschließlich unserer SureSTART 20 mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus verschiedenen Packungsgrößen mit geringer Permeabilität, 3 mm dicken Stopfen aus Bromobutylkautschuk, die eine effektive Alternative zu Bördelverschlüssen bieten.
Unsere Stopfen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.
Die SureSTART 20 mm-Stopfen der Stufe 2 bestehen aus Brombutylkautschuk mit geringer Permeabilität und eignen sich daher für die Analyse von Niedertemperaturgasen und die Lagerung von Gasen mit geringer Flüchtigkeit.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Material Brombutylkautschuk
Füllstand Level 2
Anzahl pro Packung 1.000/Packung
Verpackungsart 10 packs of 100
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Menge 1000
Dicke (metrisch) 3 mm
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Umweltfreundliche Eigenschaften Yes - Recyclable packaging
ACT Label Yes
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Produkttyp Stopfen, Stufe 2