Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Stopfen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Stopfen mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung und sicherem Verschluss, einschließlich unserer SureSTART 20 mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus verschiedenen Packungsgrößen mit geringer Permeabilität, 3 mm dicken Stopfen aus Bromobutylkautschuk, die eine effektive Alternative zu Bördelverschlüssen bieten.
Unsere Stopfen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.
Die SureSTART 20 mm-Stopfen der Stufe 2 bestehen aus Brombutylkautschuk mit geringer Permeabilität und eignen sich daher für die Analyse von Niedertemperaturgasen und die Lagerung von Gasen mit geringer Flüchtigkeit.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Material | Brombutylkautschuk |
| Füllstand | Level 2 |
| Anzahl pro Packung | 5.000/Packung |
| Verpackungsart | 50 packs of 100 |
| Produktlinie | SureSTART Stufe 2 |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
| Typ | Stopfen, Stufe 2 |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Mehr anzeigen |