Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Stufe 1 Routineanalysen
Verwenden Sie SureSTART™ 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Arzneibuchs.
26.62 CHF - 1365.00 CHF
Spezifikation
Größe (metrisch) Öffnung | 20 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 75,5 mm |
Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 20 mm-Bördelverschlüsse und Septen |
Produktcode | Marke | Material | Gesamtvolumen (metrisch) | Größe (metrisch) Öffnung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Gesamtvolumen (metrisch) | Größe (metrisch) Öffnung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17314123
|
Thermo Scientific™
CHCV20-14 |
Klarglas | 20 ml | 20 mm | Headspace-Bördelfläschchen |
26.62 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17334123
|
Thermo Scientific™
CHCV20-14T |
Klarglas | 20 ml | 20 mm | 20 ml-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 1 |
252.84 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17324123
|
Thermo Scientific™
CHCV20-14F |
Klarglas | 20 mL | 20 mm | 20 ml-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 1 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie bieten eine kostengünstige Auswahl und können mit allen Headspace-GC-Gerätetypen verwendet werden. Diese Headspace-Fläschchen bestehen aus hochwertigem Glas der 1. hydrolytischen Klasse (Typ 1) und haben eine dickere Glaswand, um höheren Temperaturen und inneren Drücken für die Analyse von flüchtigem Gas im Zwischenraum zu widerstehen. Die Fläschchen sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um mit Autosamplern kompatible physikalische Abmessungen zu gewährleisten und alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs zu erfüllen. Diese Bördelfläschchen lassen sich mit 20 mm-Bördelverschlüssen aus Aluminium und Septen mit einer manuellen oder elektronischen Bördelzange versiegeln.
Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen
- Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
- Praktisches Beschriftungsfeld auf den Fläschchen
- Eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren
- Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie FID, ECD TCD und NPD
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits
Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
Spezifikation
20 mm | |
75,5 mm | |
Zertifizierte Spezifikation | |
20 mm-Bördelverschlüsse und Septen |