Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications
Use Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Screw Caps with screw vials that have an 18 mm opening for your high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ASC18-CTP
33.96 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17815184
  • 38.00 CHF / 100 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
PE Foam/PTFE
SureSTART Stufe 2
Schraubverschluss
Screw Thread Vial
Polypropylen
75 Shore
Zertifizierte Spezifikation
18 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications >