Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Precision 18 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Artikelnummer. 30286151 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Septum:
Silikon, blau/PTFE, transparent; weich
Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur
Silikon/Aluminium
Modell:
18 mm Headspace Screw Thread Cap
Hohe Temperatur
Weich
Menge:
100/Packung
1000/Packung
5000 Packungen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Modell Menge unitSize
30286151 Silikon/Aluminium 18 mm Headspace Screw Thread Cap 100/Packung 100 Stück
17303993 Silikon, blau/PTFE, transparent; weich Weich 100/Packung 100 Stück
17313993 Silikon, blau/PTFE, transparent; weich Weich 5000 Packungen 5000 Stück
17323993 Silikon, blau/PTFE, transparent; weich Weich 1000/Packung 1000 Stück
17333993 Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur Hohe Temperatur 100/Packung 100 Stück
17343993 Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur Hohe Temperatur 5000 Packungen 5000 Stück
17353993 Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur Hohe Temperatur 1000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30286151 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6PMSC18SA13
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Precision 18 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 3 mit Schraubfläschchen mit 18 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Precision 18 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 3 mit Schraubfläschchen mit 18 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 10 ml- und 20 ml-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Entscheiden Sie sich für Kappen aus magnetischem Stahl mit Universal-Septen aus Silikon/PTFE, die zur Reduzierung von Nadelproblemen mit Autosamplern entwickelt wurden. Wählen Sie Hochtemperatur-Septen, die auf über 250 °C erwärmt werden können, ohne dass das Septum übermäßig erweicht oder flüchtige Dämpfe freigesetzt werden.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silver
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Material Steel
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Septum Silikon/Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) PFAS Headspace analysis
Enthält Assembled silicone/aluminum septum
Material (Dichtung) Silicone/Aluminum
Größe (metrisch) Öffnung 8 mm
Modell 18 mm Headspace Screw Thread Cap
Härte 50 Shore A
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 1.3 mm
Verschlussgröße 18 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace autosampler
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Fläschchentyp 18 mm Headspace Screw Thread Vials
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Silver)
Autoklavierbar Autoclavable
Höhe (metrisch) 11 mm
Produkttyp Cap and Septa