Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Artikelnummer. 17373933 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Septum:
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, blau/PTFE, transparent, vorgeschlitzt, weich
Silikon, blau/PTFE, transparent; weich
Silikon, weiß/PTFE, rot
Silikon/PTFE
Material:
Aluminium
Aluminum, Silikon, PTFE, Silicone, PTFE
Magnetischer Stahl
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Material Vorgeschlitzt unitSize
17373933 Silikon, blau/PTFE, transparent, vorgeschlitzt, weich Magnetischer Stahl Ja 100 Stück
17323933 Silikon, blau/PTFE, transparent; weich Aluminium Nein 100 Stück
17333933 Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE Aluminium Nein 100 Stück
17885184 Silikon, weiß/PTFE, rot Magnetischer Stahl Nein 100 Stück
18264584 Silikon/PTFE Aluminum, Silikon, PTFE, Silicone, PTFE Ja 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17373933 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6PCCMST101X
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm­Bördelverschlüsse der Stufe 3 mit Bördelfläschchen mit 11 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit 11 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Bördelfläschchen aus Glas und Mikrofläschchen mit Bördelverschluss aus Glas für < 2 ml-Proben (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus Aluminium- und Magnetstahlkappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Blue/Clear
Farbe Silber
Material Magnetischer Stahl
Vorgeschlitzt Ja
Septum Silikon, blau/PTFE, transparent, vorgeschlitzt, weich
Füllstand Level 3
Modell Pre-slit, Soft
Härte 45 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Dicke (metrisch) 1 mm
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 11 mm-Bördelfläschchen
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Produkttyp Bördel, Stufe 3