Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 1 Routineanalyse
Artikelnummer. 17374093 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
Naturkautschuk/transparentes TEF
Silikon, weiß/PTFE, rot
Härte:
45 Shore
60 Shore
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
Menge:
100/Packung
1000/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Härte Dicke (metrisch) Menge Packungsgröße
17374093 Naturkautschuk/transparentes TEF 60 Shore 1 mm 100/Packung 100 Stück
17394093 Naturkautschuk/transparentes TEF 60 Shore 1 mm 1000/Packung 1000 Stück
17384093 Naturkautschuk/transparentes TEF 60 Shore 1 mm 5000/Packung 5000 Stück
17304103 Silikon, weiß/PTFE, rot 45 Shore 1,3 mm 100/Packung 100 Stück
17324103 Silikon, weiß/PTFE, rot 45 Shore 1,3 mm 1000/Packung 1000 Stück
17314103 Silikon, weiß/PTFE, rot 45 Shore 1,3 mm 5000/Packung 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17374093 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CHCC1110
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28037
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 1 für kostenoptimierte Produkte, die für die Chromatographie zugelassen, mit allen Gerätetypen kompatibel und für die Routineanalyse geeignet sind.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit einer Öffnung von 11 mm, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Glas-Bördelfläschchen (Stufe 1). Wählen Sie Verschlusskappen der Stufe 1 für Produkte, die für die Chromatographie zugelassen und kostenoptimiert sind, sich für alltägliche Analysen eignen und mit allen Gerätetypen kompatibel sind. Wählen Sie aus Aluminiumkappen mit Silikon-/PTFE- oder Gummi-/TEF-Septen mit verschiedenen Härtewerten, die zur Reduzierung von Problemen mit Autosampler-Nadeln entwickelt wurden. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlüsse der Leistungsstufe 1 sind kosteneffizient und qualitätsgeprüft, um die Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit zu bieten, die Sie für alltägliche Analysen benötigen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silber
Material Aluminium
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Septum Naturkautschuk/transparentes TEF
Enthält Septum
Füllstand Stufe 1
Härte 60 Shore
Produktlinie SureSTART
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 1 mm
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Produkttyp Bördelverschluss
Septum Color Red-Orange/Clear