Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0.7 mL Glass Crimp Top Microvials for <2 mL Samples, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 0.7 mL Glass Crimp Top Microvials for <2 mL samples, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ACV8-07C2
55.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17825234
  • 58.15 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Amber Glass
0.2 mL
SureSTART Stufe 2
40 mm
Crimp Top Microvial
0.45 mL
8 mm
Konisch
0.7 mL
Zertifizierte Spezifikation
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0.7 mL Glass Crimp Top Microvials for <2 mL Samples, Level 2 for High-Throughput Applications >