Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Spezialpipettenspitzen mit Filter
Auswahl zwischen verlängerten Versionen oder solchen mit großer Öffnung, sowohl steril als auch unsteril. Fisherbrand™ Spezial-Pipettierspitzen mit Filter sind zertifiziert frei von Rnase, Dnase- und DNA.
79.25 CHF - 155.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Durchsichtig |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase-, ATP-, Keimen-, PCR-Inhibitoren-, Endotoxin- und Pyrogen-frei |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11977744
|
Fisherbrand™
|
100 bis 1000 μl | Genomisch/mit weiter Öffnung |
79.25 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11947744
|
Fisherbrand™
|
20 bis 200 μl | Genomisch/mit weiter Öffnung |
155.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Extra lange Spitzen und Spitzen mit großer Öffnung erhältlich
- Nicht sterile Artikel sind zertifiziert frei von RNase/DNase und DNA
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind als RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor- und Endotoxin-frei zertifiziert
- Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken (optimale Passform mit Fisherbrand Elite™ Pipetten)
Spezifikation
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Gestell | |
Nein |
Steril | |
DNase-, RNase-, ATP-, Keimen-, PCR-Inhibitoren-, Endotoxin- und Pyrogen-frei | |
Genomisch/mit weiter Öffnung | |
Sure One™ |