Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Filter zum Nachfüllen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8322013 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
100 bis 1000 μl
30 bis 300 μl
Spitzenform:
Mikropunkt
Mikropunkt, Extra lang
Packungsgröße:
560 Stück
960 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Spitzenform Packungsgröße
11927724 0,1 bis 20 μl Mikropunkt -
11967724 30 bis 300 μl Mikropunkt 960 Stück
11917724 0,1 bis 10 μl Mikropunkt 960 Stück
11977724 100 bis 1000 μl Mikropunkt, Extra lang 560 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11927724
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
Verpackungsmerkmale
  • Versetzte Wells ermöglichen das Stapeln der Filterspitzen
  • Die starren Einsätze gewährleisten durch ein Mehrkanal-Format eine sichere Spitzenversiegelung
  • Die Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und der Fisher Bestellnr. versehen
  • Die sterile Verpackung mit Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination beim Nachfüllen von Einsätzen
  • Die umweltfreundliche Nachfüllverpackung reduziert Kunststoffabfall und spart Platz
  • Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht und zuverlässig ins Rack zu überführen sind
Merkmale der Racks
  • Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
  • In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
  • Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
  • Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
  • Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
  • Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
  • Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
Merkmale der Einsätze
  • Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
  • Chargenverfolgbarkeit — Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
  • Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
  • Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
  • Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format
  • Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 bis 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 46 mm
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Mikropunkt
Skala Ja
Produktlinie SureOne
Material Polypropylen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.