Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Stacking Buffer
Click to view available options
Menge:
2 x 500 ml
5 x 500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Die Polyacrylamidgele lassen sich leicht und zuverlässig gießen.
- Zur Verwendung mit dem SureCast Vertikalgelsystem
- SureCast Gele sind für die Verwendung im Mini Gel Tank ausgelegt.
Recommended Storage
Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 5 x 500 ml (2,5 l gesamt) SureCast Stapelpuffer-Packungen. |
| Produkttyp | Stapelpuffer (2,5 l) |
| Produktlinie | SureCast™ |
| Menge | 5 x 500 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |