Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Acrylamid-Lösung (40 %)
Beschreibung
Erleben Sie herausragende Leistung, Haltbarkeit und Komfort mit Invitrogen™ SureCast™ Polyacrylamid-Gelgießlösungen.
Acrylamid ist ein wichtiger Bestandteil von Polyacrylamidgelen, die zur Trennung von Proteinen während der Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) verwendet werden. Die SureCast Polyacrylamidlösung kann zur Herstellung von Einzel- und Gradientengelen mit dem SureCast Handgusssystem oder anderen Handgusssystemen verwendet werden.
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Acrylamidlösung zum Gießen von Polyacrylamid-Gelen
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Reinheit
- Sicherere Alternative zu Acrylamid in Pulverform
- Konzentriert, um das Gießen eines möglichst breiten Bereichs an Gel-Prozentsätzen zu ermöglichen
Recommended Storage
Room Temperature
Warranty
Bis zu 12 Monate
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Produktlinie | SureCast |
| Typ | 40 % Acrylamidlösung |
| Menge | 450 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |