Learn More
Suramin Hexanatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758096
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129-46-4
C51H34N6Na6O23S6
1429.15
MFCD00210217
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
8514
hexasodium 8-{4-methyl-3-[3-({[3-({2-methyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)phenyl]carbamoyl}amino)benzamido]benzamido}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129-46-4
C51H34N6Na6O23S6
1429.15
MFCD00210217
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
8514
hexasodium 8-{4-methyl-3-[3-({[3-({2-methyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)phenyl]carbamoyl}amino)benzamido]benzamido}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Suramin hexasodium salt
Farbe Weiß
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 15, 9135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 1429.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver