Learn More
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
40 Stück
50 Stück
Description
- Der verlängerte Bund bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und den Arm in gefährlichen Umgebungen.
- Die fortschrittliche Nitrilformulierung bietet die niedrigste akzeptable Rate ein Mikrolöchern (AQL 0,65)
- Die Handschuhformulierung integriert Antihafteigenschaften, um die Handschuhe gegen Klebeband oder Klebstoffe beständig zu machen und den Mitarbeitern eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit bei der Arbeit zu ermöglichen.
- Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten einen sehr guten Arbeitsschutz.
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
- Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EWG, EN374-2:2003, EN374-3:2003, MDD 93/42/EWG, Klasse 1, EN455-1, EN455-2 und EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Güte | Medizin |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Show More |