Learn More
Semperit™ Sempermed Supreme™ Operationshandschuhe aus Latex
Sempermed Supreme™ Operationshandschuhe aus Naturlatex eignen sich für chirurgische Anwendungen. Sie sind wie folgt zertifiziert: EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
Marke: Semperit™ 3000006091
41.03 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.44000kg
Beschreibung
- Steril
- Natürliches Weiß
- Nicht gepudert
- Gerollte Bündchen
- Einwegartikel
Spezifikation
EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 | |
Ja | |
Puderfrei | |
Steril | |
Gerollt |
Weiß | |
Latex, Naturkautschuk | |
6.5 | |
0.19 bis 0.23 mm | |
270 mm |