Learn More
ANSELL™ Supported Natural Rubber AlphaTec™ Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Seamless liner for greater comfort
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- Very good abrasion and tear resistance
- Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
- AQL 1.5
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmitteltyp: Gummi∣Kategorie III∣REACH-konform |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industriell |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 3131A |
| Mehr anzeigen |