Learn More
OHAUS™ Untergestellstange
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
460 mm
580 mm
710 mm
910 mm
1020 mm
1220 mm
1520 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Stange |
| Material | Edelstahl |
| Beschreibung | Klammer, Halterung, Stange 46 cm, CLR-SPRODS046 |
| Länge (metrisch) | 460 mm |