Learn More
OHAUS™ Untergestell mit Stab
Artikelnummer. 15762359 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15762359
Marke: OHAUS™ 30392312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Stützständer mit Stange bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Untergestell
Material Aluminium
Enthält Stange
Beschreibung Klammer, Spezialausführung, Stativ/Stange, CLS-STRODA
Durchmesser (metrisch) 13 mm-Stange
Höhe (metrisch) 25 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,00 in.
Länge (angloamerikanisch) 7,00 in.
Länge (metrisch) 178 mm
Länge (metrisch) Arm 578 mm
Breite (angloamerikanisch) 13,00 in.
Breite (metrisch) 330 mm