Learn More
Macherey-Nagel™ Stützrahmen für Säulenhalter A
Für eine optimierte Handhabung des im Starterset A enthaltenen Säulenhalters A. Das Set ermöglicht die Verwendung von 8 Well-Streifen in der NucleoVac96 Vakuumkammer und auf automatisierten Plattformen.
Marke: Macherey-Nagel™ 740480
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Naturfarben | |
Säulenhalter A (im Starterset A - mpn 740682) | |
Verwendung von 8-Well-Streifen in NucleoVac 96 | |
Untergestell |