Learn More
Memmert™ Wasserbad-Aufnahmekörbe für WNB22
Diese Körbe eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ Aufnahmekörbe für Wasserbäder gewährleisten dank Montageböden aus Edelstahl mit Gitterlochung eine Aufnahme der Halterungen für konische Kolben.
Marke: Memmert™ W22B02782
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Includes: Stainless Steel perforated mounting shelf with grid perforations
Beschreibung
- Aufnahmekörbe aus Edelstahl
- Für Memmert-Wasserbäder
Spezifikation
14 L and 22 L Bath | |
Support Basket |