Learn More
Memmert™ Wasserbad-Aufnahmekörbe für ONE14
Diese Körbe eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ Aufnahmekörbe für Wasserbäder gewährleisten dank Montageböden aus Edelstahl mit Gitterlochung eine Aufnahme der Halterungen für konische Kolben.
Marke:  Memmert™ ONE14B02782
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 16333957
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Includes: Stainless Steel perforated mounting shelf with grid perforations
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufnahmekörbe aus Edelstahl
  • Für Memmert-Wasserbäder
Spezifikation
Spezifikation
14 L and 22 L Bath
Support Basket