Learn More
Glas-Col SUPPORT FOR HEATING MANTLE 1000ML 1000ML
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Free up valuable bench space while heating solutions.
- Use these extension supports for attaching hemispherical and spherical mantle to lattice.
- Each extension is made of a steel ring and heat resistant strap basket.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stahl |
| Aufnahmevermögen | 1000 mL Flasks |
| Produkttyp | Unterstützung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für flexiblen Glass-Col Gewebeheizmantel |
| Menge | Je 1 |