Learn More
Gibco™ Supplement S7
Beschreibung
Supplement S7 ist eine sterile, konzentrierte (100x), ionisch ausgewogene Lösung, die als eine Komponente in einer kompletten Kulturumgebung für humane epidermale Keratinozyten vorgesehen ist. Supplement S7 ist chemisch definiert und enthält keine Stoffe tierischen Ursprungs. Jede 5-ml-Flasche Supplement S7 ist die korrekte Supplement-Menge für eine 500 ml-Flasche EpiLife™ Basalmedium.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 Grad C. |
| Zelltyp | Keratinozyten |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Chemisch definiert |
| Konzentration | 100 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Zellkultur-Supplement |
| Sterilität | Steril |
| Produktlinie | Cascade Biologics |
| Menge | 5 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Mehr anzeigen |