Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 100 Membran-Scheibenfilter
Die Membranen werden zur Sterilisation flüssiger Reagenzien, Entfernung von Partikelkontaminationen und Klärung von Lösungen vor der weiteren Verarbeitung eingesetzt.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 60310
Additional Details : Gewicht : 0.11400kg
Beschreibung
- Diese Produkte sind für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen optimiert
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
PES | |
Unsteril | |
Glatt |
0,1 μm | |
132 μm | |
47 mm |