Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettes
Artikelnummer. 17577856 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
384 Stück
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 17577856
Marke: Labcon™ 11608000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
These graduated, low retention pipette tips have UltraFine™ points and are available in mini refills, resealable bags, or racks.
  • Passend für 300 μl Rainin™ LTS-Pipetten
  • Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,18 in.
Länge (metrisch) 55,6 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Im Beutel
Spitzenform Graduierte UltraFine Spitze
Menge 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Ja
Produktlinie Superslik
Material Polypropylenharz
Graduierungen 10, 50, 100 μl