Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16611923 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 16611923
Marke: Labcon™ 10672600009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,01 in.
Länge (metrisch) 51,3 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform UltraFine Spitze, graduiert
Menge 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllungen/Karton
Versandbedingung RT
ACT Label Ja
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Ja
Produktlinie SuperSlik™ Geringe Retention
Material Polypropylenharz
Graduierungen 10, 50, 100, 200 μl