Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 100 μL Pipettenspitzen mit geringer Retention
Artikelnummer. 17527876 Alle ansehen Labcon Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
200 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität unitSize
17527876 100 μl Nicht steril 1000 Stück
16661943 200 μl Nicht steril 960 Stück
16671943 200 μl Steril 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17527876 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 11678000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen mit abgeschrägter Spitze und geringer Retention werden bequem in wiederverschließbaren Beuteln oder Racks verpackt.
  • Für 100 und 200 μL-Pipetten
  • Schräge Spitze
  • Protease, menschliche DNA, ATP , RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • PPD USP Harz der Klasse VI
  • hergestellt in USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 μl
Dispensierungsvolumen (metrisch) 100 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Reinigungsnachweise Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Im Beutel
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 und 200 μL Pipetten
Skala Nein
Produktlinie Superslik
Material Polypropylenharz