Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Extra Long Low Retention Pipette Tips
These graduated, extra long pipette tips with UltraFine™ Points come in resealable bags or racks.
Marke:  Labcon™ 1165-965-006-9
Additional Details : Gewicht : 1.37890kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17567866
  • 61.15 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduiert bei 2 μl und 10 μl
  • Passend für Standard 10 μl-Pipetten
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
Steril
Violett
2 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Mikropipettierung
Rack, 96
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Ungefiltert
Durchsichtig
Autoklavierbar
47,6 mm
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
E-Strahl
Extra lang
Ja
Polypropylenharz