Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Chemilumineszenz-Substrat
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml-Kit
50 ml-Kit
Ausreichend für:
12 Minigel-Blots; 1000 cm2 Membran
6 Minigel-Blots; 500 cm2 Membran
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Pico chemilumineszentes Substrat ist ein verbessertes chemilumineszentes (ECL) Substrat für das Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Enzym, das in Western-Blot-Anwendungen einen Nachweis im unteren Pikogrammbereich von Proteinen ermöglicht.
Das SuperSignal West Pico System bietet im Vergleich zu anderen Chemilumineszenz-Substraten die doppelte Signalstärke und hat eine niedrigere Detektionsgrenze.
Vorteile:
Geringere Kosten pro Milliliter im Vergleich zu anderen ähnlich empfindlichen Substraten
Hohe Sensitivität im Picogramm-Bereich und somit geeignet für die schnelle Detektion verschiedenster Protein-Level
Lang anhaltende Lichtemission ermöglicht mehrfache Expositionen
Die Intensität erlangt die doppelte Signalstärke im Vergleich zu anderen luminolbasierten Systemen
Exzellente Stabilität: die Arbeitslösung ist mindestens 24h und das Chemilumineszenz-Substrat mindestens 1 Jahr bei RT stabil
Sie sparen primäre und sekundäre Antikörper, da diese in einer höheren Verdünnung eingesetzt werden können
Hersteller: 34079 Art.-Nr.
Typ: 500 cm2 Blotting
Inhalt: Luminol/Enhancer (25mL), Stable Peroxide Buffer (25mL)
Menge: 1 KitmL
Vorteile:
Geringere Kosten pro Milliliter im Vergleich zu anderen ähnlich empfindlichen Substraten
Hohe Sensitivität im Picogramm-Bereich und somit geeignet für die schnelle Detektion verschiedenster Protein-Level
Lang anhaltende Lichtemission ermöglicht mehrfache Expositionen
Die Intensität erlangt die doppelte Signalstärke im Vergleich zu anderen luminolbasierten Systemen
Exzellente Stabilität: die Arbeitslösung ist mindestens 24h und das Chemilumineszenz-Substrat mindestens 1 Jahr bei RT stabil
Sie sparen primäre und sekundäre Antikörper, da diese in einer höheren Verdünnung eingesetzt werden können
Hersteller: 34079 Art.-Nr.
Typ: 500 cm2 Blotting
Inhalt: Luminol/Enhancer (25mL), Stable Peroxide Buffer (25mL)
Menge: 1 KitmL
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Menge | 50 ml-Kit |
| Konjugat | HRP |
| Ausreichend für | 6 Minigel-Blots; 500 cm2 Membran |
| Kitinhalt | Luminol/Enhancer, 25mL, Stable Peroxide Buffer, 25mL |