Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Chemilumineszenz-Substrat
Artikelnummer. 10177533 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml-Kit
50 ml-Kit
Ausreichend für:
12 Minigel-Blots; 1000 cm2 Membran
6 Minigel-Blots; 500 cm2 Membran
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10177533
Marke: Thermo Scientific™ 34077
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erweitertes chemilumineszentes (ECL) HRP-Substrat, das durch Western-Blot-Analyse einen Nachweis im unteren Pikogrammbereich ermöglicht. Diese Produkte werden am 30. September 2017 eingestellt. Bitte wechseln Sie zum länger haltbaren, empfindlicheren SuperSignal West Pico PLUS.
Thermo Scientific™ SuperSignal West Pico chemilumineszentes Substrat ist ein verbessertes chemilumineszentes (ECL) Substrat für das Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Enzym, das in Western-Blot-Anwendungen einen Nachweis im unteren Pikogrammbereich von Proteinen ermöglicht.
SuperSignal West Pico Substrat emittiert Licht für längere und chemilumineszente Signale mit mehr als der doppelten Intensität anderer luminol-basierter Meerrettich-Peroxidase-Detektionssysteme der Einstiegsklasse, während gleichzeitig Empfindlichkeit und niedriger Hintergrund erhalten bleiben. Darüber hinaus wird die größere Signalintensität mit weniger Primär- und Sekundärantikörpern als typischen ECL-Substraten erreicht. All dies zu etwa 30 % weniger Kosten als bei vergleichbaren Produkten.
Leistungsmerkmale:
  • ECL Substrat – ein verbessertes chemilumineszentes Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western Blot Sonden
  • Wirtschaftlichkeit – kostet weniger pro Milliliter als andere ähnlich empfindliche chemilumineszente Substrate
  • Pikogramm-Empfindlichkeit – hoch empfindlich für die schnelle Entwicklung einer großen Bandbreite an Proteinkonzentrationen
  • Stabile Lichtausgabe – ein Signal von langer Dauer ermöglicht mehrere Belichtungen auf Film
  • Hohe Intensität – das Signal ist doppelt so stark wie das Ausgangssignal von anderen luminolbasierten Systemen
  • Ausgezeichnete Stabilität – 24 Stunden stabile funktionierende Lösung; 1-jährige Kit-Stabilität bei Raumtemperatur
  • Weniger Antikörperbedarf – erfordert viel weniger (mehr Verdünnung) primäre und sekundäre Antikörper pro Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Menge 100 ml-Kit
Konjugat HRP
Ausreichend für 12 Minigel-Blots; 1000 cm2 Membran
Kitinhalt Luminol/Verstärker, 50 ml, stabiler Peroxidpuffer 50 ml