Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Enhanced Molecular Weight Protein Ladder
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal Molekülmassen-Proteinleitern (20 bis 150 kDa) sind gebrauchsfertige Mischungen rekombinanter Proteine mit IgG-Bindungsstellen, die in gefärbten Gels und in Immunblots zuverlässige und proportionale Bandenintensitäten liefern.
Die Standards sind in zwei Versionen erhältlich. Die reguläre Rezeptur ist für die meisten polyklonalen Kaninchen- und anderen Nicht-Maus-Antikörper geeignet. Der verbesserte Enhanced Standard wurde speziell für Applikationen, bei denen monoklonale Maus-Antikörper benötigt werden, und für Experimente, bei denen sehr stark verdünnte Antikörperkonzentrationen verwendet werden, eingestellt.
Besondere Merkmale:
Gebrauchsfertig – das Flüssigformat ist einsatzbereit und erfordert kein Sieden
Direkte Visualisierung – Erkennen von Markerbanden mit Gelfärbungen und Blotting-Detektionsreagenzien
Konsistent – gleichmäßige Bandenintensität, unabhängig von der Detektionsmethode
Kompatibel – die verbesserte Version ist mit monoklonalen Maus-Primärantikörpern kompatibel
Einfache Markergrößen – zum einfachen Merken sind die Band-Molekulargewichte in Schritten von 10 K teilbar
Stabil – bei –20 °C langfristig, bei 4 °C 3 Monate lang und bei Raumtemperatur 1 Monat lang lagerbar
Zusätzliche Funktionen:
- Die in diesen Standards enthaltenen Molekularmassen sind 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 und 150 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: vier Fläschchen mit je 250 μL Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C langfristig, 4 °C drei Monate lang oder bei Raumtemperatur einen Monat lang lagerbar |
| Beschreibung | SuperSignal verbesserter Molekulargewicht-Proteinleiter |
| Nachweisverfahren | Benutzerdefiniertes Detektionssystem |
| Number of Markers | 8 |
| Produkttyp | Proteinleiter |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 20 bis 150 kDa |
| Färbemitteltyp | Ungefärbt |
| Molekulargewicht | 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa |
| Produktlinie | SuperSignal™ |
| Mehr anzeigen |