Learn More
2,3-Dihydro-3-Hydroxy-2-oxo Lysergid, TRC
Artikelnummer. 18090050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18090050 10 mg 10 Milligramm
18021030 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18090050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44956010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111295-09-1
Summenformel C20 H25 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 355.43
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
IUPAC-Name (6aR,9R)-N,N-diethyl-5a-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-Indolo[4,3-fg]Chinolin-9-Carboxamid
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Formelmasse 355.1896