Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Pink
Weiß
Menge:
50/Box, 2,000 Umkarton
50/Box, 2,000 in Umkarton
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
- Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
- SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
- Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
Spezifikation
Spezifikation
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Edges | Geschliffen 90° |
Dicke (metrisch) | 1mm |
Farbe | Grün |
Zertifizierung/Konformität | ISO 8037/I |
Beschichtung | Unbeschichtet |
Menge | 50/Box, 2,000 Umkarton |
Beschriftungsfläche | Ja |
Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur