Learn More
Thermo Scientific™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, geschnitten Artikelnummer.: 10457673
Thermo Scientific™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, geschnitten
Artikelnummer. 10457673 Alle ansehen Epredia Produkte
Violett, 50 Stück
Click to view available options
Farbe:
Pink
Violett
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10457673
Marke: Thermo Scientific™ AAAA000086##32E00MNZ10MH#
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die gedruckten Thermo Scientific™ SuperFrost Streifen sind unempfindlich gegenüber praktisch allen gängigen Laborchemikalien und Reagenzien. Eine breite Farbpalette mit 7 Standardfarben ermöglicht das einfache und übersichtliche Beschriften und Archivieren mehrerer Untersuchungsproben.
  • Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
  • Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
  • SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
  • Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Violett
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50/Box, 5,000 in Umkarton
Beschriftungsfläche Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, geschnitten >