Learn More
Notrax Superflow™ XT Nitrile Oil Resistant Reversible Anti-Slip Drainage Mat
Artikelnummer. p-7227316
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17752228
Marke: Notrax 567S0023BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface area clear.
  • Die rutschfeste Wendematte ist bemerkenswert komfortabel und beidseitig verwendbar für eine längere Lebensdauer
  • Das perforierte Gewebe an der Oberfläche ist rutschfest und ermöglicht die sofortige Aufnahme von Flüssigkeiten in nassen Bereichen
  • Niedriges Profil für leichten Zugang von Wagen und geringes Gewicht für einfaches Anheben und Reinigen
  • Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen
  • Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
  • Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 90 x 60 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm