Learn More
Cytiva Superdex™ Peptide 3.2/300 Prepacked Precision Column
For high-resolution gel filtration of peptides and small biomolecules with molecular weights between 100 and 7000 in micropreparative scale
Marke: Cytiva 29036231
Additional Details : Gewicht : 1.87330kg
Beschreibung
- Prepacked with Superdex Peptide media
- Spherical composite of cross-linked agarose and dextran
- Supplied with two fingertight 1/16 in. male connectors for connection
- For sensitive and high resolution gel filtration of proteins, peptides, polynucleotides and other biomolecules
- Used for polishing step in purification process
- With new hardware design for direct connection to ÄKTATM systems
Spezifikation
0.01 to 0.15 mL/min. | |
13 to 15 μm | |
Borosilicate Glass | |
Superdex Pre-packed Column |
Sicherheit und Handhabung
- Superdex Peptide, 3.2/306
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol