Learn More
Labcon SuperClear™ Probennahme- und Transportröhrchen – 5 ml
Artikelnummer. 16696846 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Anzahl pro Packung:
1/Pckg.
50/Pckg.
500/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16696846
Marke: Labcon 38131650069
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit aufgesetzter Kappe und integrierter geformter Elastomerversiegelung
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Optionen für validierte Sterilisation (ISO 11137) stehen für Forschungs- und medizinische Labore zur Verfügung
  • Nach IATA für 95 kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
  • Mit aufgesetzter Kappe und integrierter geformter Elastomerversiegelung
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar (mit aufgesetzten Kappen)
  • Zentrifugation bis 17.000 g
  • Mindesttemperatur: -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Produkttyp Probennahme- und Transportröhrchen
Closure Included Ja
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1691 oz.
Kapazität (metrisch) 5 ml
Zertifizierung/Konformität Nach IATA für 95 kPa zertifiziert, frei von RNase-/DNase, frei von ATP, frei von Endotoxin (Pyrogen)
Verschlussfarbe Violett
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 15 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Elastomerversiegelung
Farbe Klar
Beschreibung Freistehendes Röhrchen
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) IATA DGR UN3373 Transport
Graduierungen Schritte von 1 ml
Höhe (metrisch) 60,2 mm
Beschriftung Mattiertes Beschriftungsfeld
Länge (metrisch) 118 mm
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 1/Pckg.
RZB-Belastbarkeit 12,000 x g
Breite (metrisch) 15,2 mm