Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL Artikelnummer.: 17587886
Verfügbar ab: 15-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
Artikelnummer. 17587886 Alle ansehen Labcon Produkte
Violett, 500 Stück
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 17587886
Marke: Labcon™ 30338760009
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
  • Mikrozentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hohe Zentrifugation
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Violett
Material Polypropylenharz
Format Im Beutel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Höhe (metrisch) 39,3 mm
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
Volumen (metrisch) 1,7 ml
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Sterilität Unsteril
Produktlinie SuperClear™
Max. RZB 20.000 RCF
Durchmesser (metrisch) 10.7 mm
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL >