Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Orange |
Material | Polypropylenharz |
Format | Im Beutel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
Höhe (metrisch) | 39,3 mm |
Anzahl pro Packung | 500/Packung |
Verpackung | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
Volumen (metrisch) | 1,7 ml |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur