Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
Marke:  Labcon™ 3033-879-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17517896
  • 28.29 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Mikrozentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hohe Zentrifugation
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI
Divers
Im Beutel
39,3 mm
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
SuperClear™
10.7 mm
Autoklavierbar
Polypropylenharz
Zentrifugation
500/Packung
1,7 ml
Unsteril
20.000 RCF
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL > Mikrozentrifugenröhrchen; Farbe: Mehrfarbig sortiert; Autoklavierbar: Autoklavierbar; Außendurchmesser (metrisch): 10,7 mm; Länge (metrisch): 39,3 mm; Max. RZB: 20.000 RCF