Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
Marke:  Labcon™ 3633-875-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.99100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17597916
  • 156.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flache Schraubverschlüsse mit integraler Elastomerdichtung
  • Die Kappe hat eine weiche Greiffläche, eingeprägte Graduierungen und einen Beschriftungsbereich
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Zentrifugation bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Konisches Röhrchen
Schraubverschluss
Autoklavierbar
Polypropylenharz
Zentrifugation
38 ml
Steril
20.000 RCF
USP-Klasse VI
Naturfarben
Im Beutel
500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln, 10 Beutel/Karton
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
SuperClear™