Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
Marke: Labcon™ 3613-870-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.90490kg
Beschreibung
- Flache Schraubverschlüsse mit integraler Elastomerdichtung
- Die Kappe hat eine weiche Greiffläche, eingeprägte Graduierungen und einen Beschriftungsbereich
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Konisches Röhrchen | |
20.000 RCF | |
USP-Klasse VI | |
Naturfarben | |
Im Beutel | |
43,8 mm | |
1,5 ml | |
Unsteril | |
Ja |
10.4 mm | |
Schraubverschluss | |
Autoklavierbar | |
Polypropylenharz | |
Zentrifugation | |
500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln, 10 Beutel/Karton | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
SuperClear™ |