Learn More
Labcon SuperClear™ freistehende 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16664112 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Befestigte Kappe
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Verpackung:
500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln/Pkg.;10 Pkg./Karton
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 16664112
Marke: Labcon 36218700009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Freistehende Röhrchen mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich.
  • Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
  • Freistehende Röhrchen
  • Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 g
  • Tiefkühlbar bis -80 °C; autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Beschreibung Mit Kappen in separaten Beuteln
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2,0 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Verpackung 500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln/Pkg.;10 Pkg./Karton
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
Sterilität Unsteril
Produktlinie SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Graduated Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Max. RZB 20.000 RZB