Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Marke: Labcon 3630-870-000-9
41.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
0,5 mL | |
40 mm | |
Zentrifugation | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
Not Included | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Polypropylenharz | |
500 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
Unsteril | |
Nein | |
20.000 RZB | |
13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml > Mikrozentrifugenröhrchen; 500 Röhrchen/Beutel; 10 Beutel/Karton; ohne Kappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur