Learn More
Hamilton™ Super Syringe Gastight™ Spritzen
Artikelnummer. 11523524
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1 L
1,5 l
2 L
Enthält:
Keine Nadel enthalten
Keine Nadel verfügbar
Modell:
Gehäuse S0500
Gehäuse S1000
Gehäuse S1500
Gehäuse S2000
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Tracheal Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Enthält Modell Anschlusstyp Packungsgröße
11523524 1 L Keine Nadel verfügbar Gehäuse S1000 Tracheal Adapter 1 Stück
11587884 500 ml Keine Nadel verfügbar Gehäuse S0500 Tracheal Adapter 1 Stück
10885780 2 L Keine Nadel enthalten Gehäuse S2000 Luer-Lock 1 Stück
11577884 500 ml Keine Nadel enthalten Gehäuse S0500 Luer-Lock 1 Stück
10379837 1 L Keine Nadel enthalten Gehäuse S1000 Luer-Lock 1 Stück
11547984 1,5 l Keine Nadel enthalten Gehäuse S1500 Luer-Lock 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11523524 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 CHF
    1135.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 134.50 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die GASTIGHT-Spritze mit großem Volumen ist ideal für die Abgabe von Volumina von50 ml bis 2 l. Die Superspritze ist die einzige Hamilton Spritze, die mit einem Acrylzylinder statt mit einem Glaszylinder hergestellt wird.
Großvolumige GASTIGHT Spritze, ideal zum Dispensieren von Volumina von 50 ml bis 2 l.Die Super Spritze ist die einzige Hamilton Spritze mit Acrylzylinder anstelle eines Glaszylinders.
Superspitzenanschlüsse
  • Trachael – Dieser Anschluss ist für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 in. geeignet.
  • PTFE Luer Lock (TLL) – Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Stecker mit vernickelter Messing-Verriegelungsnabe zur Verwendung mit Kel-F Nadeln, Nadeln mit Metallnabe und Universalverbinder. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Die Version mit Schlitzen wird während der Befestigung an einigen Geräten verwendet, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verbindung zu Nadeln. Autoklavierbar im zerlegten Zustand, außer bei Spritzen ab 25 ml. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzenstile (Nadeln mit Kel-f-Nadel und Nadeln mit Metallnabe sind in verschiedenen Nadelspitzenstilen erhältlich)
  • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Verfügbare Stärken: 33-10
  • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Verfügbare Stärken: 33-10
  • Punktstil 4 - Standard 12 °Für Anwendungen in den Lebenswissenschaften wird eine abgeschrägte Nadelspitze empfohlen. Verfügbare Stärken: 33-10. Spezielle Punktstile wie 30° 45° , oder jede andere Perspektive ist auf Anfrage verfügbar.
  • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigen Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Verfügbare Stärken: 26-10
  • Punktstil AS - Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht-stanzende Nadelspitze wird für die Septumpenetration empfohlen. Verfügbare Messgeräte: 26& 22
† Keine Nadel verfügbar
Spezifikation
Material Acryl (Zylinder)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Luftprobennahme, Vorbereitung von Gasstandards, Kalibrierung von Reservoirs, Pneumographen und Spirometern
Enthält Keine Nadel verfügbar
Produkttyp Allzweckspritze
Modell Gehäuse S1000
Volumen (metrisch) 1 L
Anschlusstyp Tracheal Adapter