Learn More
uvex Super Fit Schutzbrille
Artikelnummer. 15395962 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Weiß, Blau
Weiß; Limette
Linsenfärbung:
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe Linsenfärbung unitSize
15395962 Weiß, Blau Klar 1 Stück
10269758 Weiß; Limette Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395962 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9178500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Super Fit Schutzbrille mit Polycarbonat-Glas.
  • Flexible und verstellbare Nasenbrücke
  • UV-Schutz
  • Beschlagfrei
  • Kratzfest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Hellblau, weiß
Filtertyp 2C.
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Weiß, Blau
Anzahl pro Packung 10/Packung
Größe Standard
Art des Seitenschilds Weiche Bügel
Transmissionswert 0,91
Wellenlängen Bis zu 400 nm
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polyamid, TPE
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Autoklavierbar Autoklavierbar
Optische Klarheit 1
Labeling W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Mechanical Strength  F