Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Erhältlich für Draht- oder geschlossene Einlegeböden
19.15 CHF - 164.00 CHF
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15946951
|
Metro™
L21WS |
4 Zoll | 21 Zoll | Edelstahl |
74.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15996941
|
Metro™
L14WS |
1 Zoll | 14 Zoll | Edelstahl |
63.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15986951
|
Metro™
L24WS |
4 Zoll | 24 Zoll | Edelstahl |
81.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15916961
|
Metro™
L30WS |
4 Zoll | 30 Zoll | Edelstahl |
96.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15946961
|
Metro™
L36WS |
4 Zoll | 36 Zoll | Edelstahl |
116.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15996961
|
Metro™
L48WS |
4 Zoll | 48 Zoll | Edelstahl |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15966961
|
Metro™
L42WS |
4 Zoll | 42 Zoll | Edelstahl |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15926971
|
Metro™
L60WS |
4 Zoll | 60 Zoll | Edelstahl |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15936951
|
Metro™
L18WS |
4 Zoll | 18 Zoll | Edelstahl |
65.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906951
|
Metro™
L18N-1C |
1 Zoll | 18 Zoll | Chrome |
20.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906971
|
Metro™
L60N-1C |
1 Zoll | 60 Zoll | Chrome |
36.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15976961
|
Metro™
L48N-1C |
1 Zoll | 48 Zoll | Chrome |
32.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15986941
|
Metro™
L14N-1C |
1 Zoll | 14 Zoll | Chrome |
19.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15936971
|
Metro™
L72N-1C |
1 Zoll | 72 Zoll | Chrome |
38.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15996951
|
Metro™
L30N-1C |
1 Zoll | 30 Zoll | Chrome |
27.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15956961
|
Metro™
L42N-1C |
1 Zoll | 42 Zoll | Chrome |
31.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15916951
|
Metro™
L18N-1S |
1 Zoll | 18 Zoll | Edelstahl |
35.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15986961
|
Metro™
L48N-1S |
1 Zoll | 48 Zoll | Edelstahl |
69.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die 1 in.-Leisten bilden eine Kante zur Sicherung von Gegenständen während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen. Einfache Befestigung ohne Werkzeug an Metro Super Erecta oder Super Adjustable Drahtregalen. Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
- Feststehende oder bewegliche Installation
- Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen hervorstehen oder herausfallen
- Die seitlichen und hinteren Leisten stehen 1 in. (25 mm) hoch
- Die massiven Leisten stehen 4 in. (10.1 cm) hoch und verfügen über Federklemmen zum Anbringen
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Federklemmenstecker |