Learn More
Metro™ Super Erecta™ gestanzte Pfosten
Für waschbare Wagen- und Autoklav-Anwendungen
84.35 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für autoklavierbare und Wagen-waschbare Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Rollen mit Zapfen
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15996691
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
33UPS-SW
33 Zoll 83,82 cm 33 Zoll 87,5 cm
84.35 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946711
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
54UPS-SW
54 Zoll 137,1 cm 54 Zoll 137 cm
93.60 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15976741
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
63UPS-SW
63 Zoll 160 cm 63 Zoll 160 cm
103.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jeder Pfosten aus Edelstahl 304 hat eine Aluminiumkappe, die oben hinein gepresst wird
  • Für die Verwendung mit Standardlaufrollen
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für autoklavierbare und Wagen-waschbare Anwendungen
Metro™ Super Erecta™ Rollen mit Zapfen