Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regalzubehör, Regalteiler
Hält die Regale ordentlich
101.00 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Regale |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 8 Zoll |
Höhe (metrisch) | 20,3 cm |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15996901
|
Metro™
DD24FS |
24 Zoll | 61 cm |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15976901
|
Metro™
DD18FS |
14 Zoll | 45,5 cm |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Edelstahl
- 8 in hoch
- Befestigung mit Federklemmen (im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™ Regale | |
8 Zoll | |
20,3 cm | |
Edelstahl |