Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
Marke:  Metro™ 1848BR
Additional Details : Gewicht : 3.83200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15936601
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Stifte und Keile aus Kunststoff.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Spezifikation
122 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
18 Zoll
363 kg
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Brite
Chrome
Kunststoffhülsen und -keile
48 Zoll
45,7 cm
122 cm
800 lb.